(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H57199.MD
H57199.03
H57199.MDEA
3400
CZK
H57199.MD
H57199.03
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Purity: 95%
CAS No.: 110013-19-9
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 174-176°
MDL No.: MFCD09260722
Vzorec:
C₅H₁₁NO MW: 101,15 g/mol Bod tání: 174…176 °C Hustota: 0,979 |
MDL Number:
MFCD09260722 CAS číslo: 110013-19-9 |