Tisk…
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
H56952.14 H56952.22
H56952.14EA 8210 CZK
H56952.14 H56952.22
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene 98%
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene
Purity: 98% CAS No.: 189367-54-2 Molecular Formula: C25H32Br2 Formula Weight: 492.33 Melting Point: 67-71° MDL No.: MFCD03427215
Vzorec: C₂₅H₃₂Br₂
MW: 492,34 g/mol
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427215
CAS číslo: 189367-54-2