Tisk…
4-Bromo-1-indanone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
H56937.06 H56937.09
H56937.06EA 5500 CZK
H56937.06 H56937.09
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 15115-60-3 Molecular Formula: C9H7BrO Formula Weight: 211.06 Melting Point: 95-99° MDL No.: MFCD01719772
Vzorec: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01719772
CAS číslo: 15115-60-3