Tisk…
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, DHP Linker
H56124.03 H56124.06
H56124.03EA 1330 CZK
H56124.03 H56124.06
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol 96%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
Purity: 96% CAS No.: 3749-36-8 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 92-93°/25mm MDL No.: MFCD00051507
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Bod varu: 92…93 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,101
Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F)
MDL Number: MFCD00051507
CAS číslo: 3749-36-8
EINECS: 223-150-0