Tisk…
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Diphenylphosphino)pyridine
H56029.06 H56029.14
H56029.06EA 3540 CZK
H56029.06 H56029.14
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Purity: 98% CAS No.: 37943-90-1 Molecular Formula: C17H14NP Formula Weight: 263.27 Melting Point: 82-84° MDL No.: MFCD00192108
Vzorec: C₁₇H₁₄NP
MW: 263.28 g/mol
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192108
CAS číslo: 37943-90-1