Tisk…
1-Cbz-piperazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H56008.AA H56008.AC H56008.AE
H56008.AAEA 2180 CZK
H56008.AA H56008.AC H56008.AE
1-Cbz-piperazine 98%
1-Cbz-piperazine
Purity: 98% CAS No.: 31166-44-6 Molecular Formula: C12H16N2O2 Formula Weight: 220.27 Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 158-161°/1.4mm Beilstein Reference: 179500 MDL No.: MFCD00274317
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
Bod varu: 158…161 °C (1,4 mmHg)
Hustota: 1,142
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274317
CAS číslo: 31166-44-6