Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55932.03
H55932.06
H55932.03EA
3750
CZK
H55932.03
H55932.06
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 17325-26-7
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00216584
Vzorec:
C₅H₆N₂O₂ Bod tání: 154…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216584 CAS číslo: 17325-26-7 |