3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55918.03
H55918.06
H55918.14
H55918.03EA
1440
CZK
H55918.03
H55918.06
H55918.14
3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
3-Amino-1-propanesulphonic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3687-18-1
Molecular Formula: C3H9NO3S
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 293° dec
MDL No.: MFCD00008225
Vzorec:
C₃H₉NO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008225 CAS číslo: 3687-18-1 EINECS: 222-977-4 Merck Index: 14,10218 |