1-Acetyladamantane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H55889.03
H55889.06
H55889.03EA
1320
CZK
H55889.03
H55889.06
1-Acetyladamantane 99%
1-Acetyladamantane
Purity: 99%
CAS No.: 1660-04-4
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.27
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 53-55°
MDL No.: MFCD00074739
Vzorec:
C₁₂H₁₈O Bod tání: 53…55 °C Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074739 CAS číslo: 1660-04-4 EINECS: 216-761-9 |