Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Hantzsch Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,4-dihydro-3,5-pyridinecarboxylate, Etidin, Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
H55752.03
H55752.06
H55752.03EA
2810
CZK
H55752.03
H55752.06
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 1149-23-1
Molecular Formula: C13H19NO4
Formula Weight: 253.30
Melting Point: 178-183°
MDL No.: MFCD00005951
Vzorec:
C₁₃H₁₉NO₄ Bod tání: 178…183 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005951 CAS číslo: 1149-23-1 EINECS: 214-561-6 |