1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55747.MD
H55747.03
H55747.06
H55747.MDEA
2320
CZK
H55747.MD
H55747.03
H55747.06
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Purity: 98%
CAS No.: 27318-90-7
Molecular Formula: C12H6N2O2
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 260° dec.
MDL No.: MFCD00014473
Vzorec:
C₁₂H₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014473 CAS číslo: 27318-90-7 |