Tisk…
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55735.MD H55735.03 H55735.06
H55735.MDEA 821 CZK
H55735.MD H55735.03 H55735.06
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 97%
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Purity: 97% CAS No.: 80841-78-7 Molecular Formula: C5H5ClO3 Formula Weight: 148.55 Flash Point: 129°(264°F) Boiling Point: 90°/2mm Beilstein Reference: 4798926 MDL No.: MFCD07787494
Vzorec: C₅H₅ClO₃
Bod varu: >90 °C (2 mmHg)
Bod vzplanutí: 129 °C (264 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787494
CAS číslo: 80841-78-7