Tisk…
7-Chloroisatin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55594.03 H55594.06
H55594.03EA 1240 CZK
H55594.03 H55594.06
7-Chloroisatin 97%
7-Chloroisatin
Purity: 97% CAS No.: 7477-63-6 Molecular Formula: C8H4ClNO2 Formula Weight: 181.58 Physical Form: Solid Appearance: Orange Melting Point: 187-191° MDL No.: MFCD00022796
Vzorec: C₈H₄ClNO₂
Bod tání: 187…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022796
CAS číslo: 7477-63-6