Tisk…
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55469.MD H55469.03
H55469.MDEA 3540 CZK
H55469.MD H55469.03
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Purity: 97% CAS No.: 4018-82-0 Molecular Formula: C14H12ClNO2 Formula Weight: 261.71 MDL No.: MFCD00508611
Vzorec: C₁₄H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00508611
CAS číslo: 4018-82-0