Tisk…
2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
H55438.03 H55438.06
H55438.03EA 2740 CZK
H55438.03 H55438.06
2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
2-Bromomethyl-6-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 68470-59-7 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 38-42° MDL No.: MFCD04967229
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Bod tání: 38…42 °C
MDL Number: MFCD04967229
CAS číslo: 68470-59-7