Tisk…
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55394.06 H55394.14
H55394.06EA 2190 CZK
H55394.06 H55394.14
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 114772-54-2 Molecular Formula: C14H10BrN Formula Weight: 272.14 Melting Point: 125-128° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00671503
Vzorec: C₁₄H₁₀BrN
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671503
CAS číslo: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5
ADR: 6.1,III