Tisk…
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
H55356.03 H55356.06
H55356.03EA 1280 CZK
H55356.03 H55356.06
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Purity: 97% CAS No.: 82832-57-3 Molecular Formula: C21H30F2 Formula Weight: 320.47 Melting Point: 43-46° MDL No.: MFCD09838997
Vzorec: C₂₁H₃₀F₂
Bod tání: 43…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09838997
CAS číslo: 82832-57-3