4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H55285.06
H55285.14
H55285.06EA
1650
CZK
H55285.06
H55285.14
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol 97%
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 87184-99-4
Molecular Formula: C10H24O2Si
Formula Weight: 204.38
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 63-66°/0.3mm
MDL No.: MFCD04974070
Vzorec:
C₁₀H₂₄O₂Si Bod varu: 63…66 °C (0,3 mmHg) Hustota: 0,888 Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04974070 CAS číslo: 87184-99-4 |