Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
H55109.03
H55109.06
H55109.03EA
2980
CZK
H55109.03
H55109.06
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 41731-83-3
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.08
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5530
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00463837
Vzorec:
C₆H₆BrNO₂S MW: 236,08 g/mol Bod varu: 216…217 °C Hustota: 1,581 Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00463837 CAS číslo: 41731-83-3 |