tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55059.14
H55059.06
H55059.14EA
8100
CZK
H55059.14
H55059.06
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate
Purity: 97%
CAS No.: 19962-06-2
Molecular Formula: C11H15NO3
Formula Weight: 209.25
Melting Point: 134-138°
MDL No.: MFCD06798070
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₃ Bod tání: 134…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06798070 CAS číslo: 19962-06-2 |