3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55012.03
H55012.06
H55012.03EA
1900
CZK
H55012.03
H55012.06
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 190771-22-3
Molecular Formula: C12H13NSi
Formula Weight: 199.33
Melting Point: 42-47°
MDL No.: MFCD09260494
Vzorec:
C₁₂H₁₃NSi Bod tání: 42…47 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09260494 CAS číslo: 190771-22-3 |