Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54807.MB
H54807.MC
H54807.MBEA
6660
CZK
H54807.MB
H54807.MC
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥97%
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Purity: 98+%
CAS No.: 92921-24-9
Molecular Formula: C16H17N2NaO9S
Formula Weight: 436.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD00054978
Vzorec:
C₁₆H₁₈N₂O₉S |
MDL Number:
MFCD00054978 CAS číslo: 92921-24-9 |