1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(Mesitylsulphonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
H54792.03
H54792.06
H54792.03EA
3470
CZK
H54792.03
H54792.06
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole ≥99%
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Purity: 99+%
CAS No.: 74257-00-4
Molecular Formula: C11H12N4O4S
Formula Weight: 296.30
Melting Point: 134-139°
Beilstein Reference: 4328921
MDL No.: MFCD00009754
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₄O₄S Bod tání: 134…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009754 CAS číslo: 74257-00-4 |