Tisk…
Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54783.03 H54783.06
H54783.03EA 2640 CZK
H54783.03 H54783.06
Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Pyrimidine-2-carbothioamide
Purity: 97% CAS No.: 4537-73-9 Molecular Formula: C5H5N3S Formula Weight: 139.17 Beilstein Reference: 508162 MDL No.: MFCD12093703
Vzorec: C₅H₅N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12093703
CAS číslo: 4537-73-9