Tisk…
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54745.03 H54745.06
H54745.03EA 3330 CZK
H54745.03 H54745.06
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 31519-62-7 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 MDL No.: MFCD00856161
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00856161
CAS číslo: 31519-62-7