O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54732.14
H54732.22
H54732.14EA
3470
CZK
H54732.14
H54732.22
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Purity: 99+%
CAS No.: 330641-16-2
Molecular Formula: C11H15BClF4N5O
Formula Weight: 355.53
Melting Point: 198-204°
MDL No.: MFCD04973270
Vzorec:
C₁₁H₁₅BClF₄N₅O Bod tání: 198…204 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973270 CAS číslo: 330641-16-2 |