Tisk…
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H54640.MD H54640.03
H54640.MDEA 1850 CZK
H54640.MD H54640.03
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Purity: 97% CAS No.: 3468-17-5 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 MDL No.: MFCD06213839
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213839
CAS číslo: 3468-17-5