2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54614.MD
H54614.03
H54614.MDEA
3020
CZK
H54614.MD
H54614.03
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1006876-27-2
Molecular Formula: C14H21BN2O3
Formula Weight: 276.14
MDL No.: MFCD08458484
Vzorec:
C₁₄H₂₁BN₂O₃ MW: 276.14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458484 CAS číslo: 1006876-27-2 |