Tisk…
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H54593.MD H54593.03 H54593.06
H54593.MDEA 2390 CZK
H54593.MD H54593.03 H54593.06
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 312496-16-5 Molecular Formula: C13H9N3O2 Formula Weight: 239.23 MDL No.: MFCD01414693
Vzorec: C₁₃H₉N₃O₂
MW: 239,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01414693
CAS číslo: 312496-16-5