Tisk…
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bis-Boc-pyrazolocarboxamidine, 1-[N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]-1H-pyrazole, N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis-BOC protected, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide
H54565.03 H54565.06 H54565.14
H54565.03EA 1690 CZK
H54565.03 H54565.06 H54565.14
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate ≥98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Purity: 98+% CAS No.: 152120-54-2 Molecular Formula: C14H22N4O4 Formula Weight: 310.35 Melting Point: 86-90° MDL No.: MFCD01075122
Vzorec: C₁₄H₂₂N₄O₄
MW: 310.354 g/mol
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075122
CAS číslo: 152120-54-2