Tisk…
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H54552.03 H54552.06
H54552.03EA 4230 CZK
H54552.03 H54552.06
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine
Purity: 97% CAS No.: 14394-61-7 Molecular Formula: C6H8ClN3 Formula Weight: 157.60 MDL No.: MFCD00462111
Vzorec: C₆H₈ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462111
CAS číslo: 14394-61-7