Tisk…
2-Methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54534.MD H54534.03
H54534.MDEA 3180 CZK
H54534.MD H54534.03
2-Methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-Methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1111637-92-3 Molecular Formula: C13H21BN2O2 Formula Weight: 248.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 105-108° MDL No.: MFCD12923387
Vzorec: C₁₃H₂₁BN₂O₂
MW: 248.13 g/mol
Bod tání: 105…108 °C
MDL Number: MFCD12923387
CAS číslo: 1111637-92-3