1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54506.03
H54506.06
H54506.03EA
1700
CZK
H54506.03
H54506.06
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 699-03-6
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₀BrN Bod varu: 231…232 °C Hustota: 1,461 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04507522 CAS číslo: 699-03-6 |