4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54487.03
H54487.06
H54487.03EA
1860
CZK
H54487.03
H54487.06
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 33763-20-1
Molecular Formula: C11H9NO2S
Formula Weight: 219.26
Melting Point: 202-206°
MDL No.: MFCD00141955
Vzorec:
C₁₁H₉NO₂S Bod tání: 202…206 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00141955 CAS číslo: 33763-20-1 |