Tisk…
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54465.03 H54465.06
H54465.03EA 3640 CZK
H54465.03 H54465.06
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 571189-16-7 Molecular Formula: C14H20N4O4 Formula Weight: 308.33 MDL No.: MFCD11849291
Vzorec: C₁₄H₂₀N₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849291
CAS číslo: 571189-16-7