Tisk…
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54449.03 H54449.06 H54449.14
H54449.03EA 1670 CZK
H54449.03 H54449.06 H54449.14
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5305-40-8 Molecular Formula: C5H2Cl2N2O Formula Weight: 175.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 66-71° MDL No.: MFCD02257701
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O
Bod tání: 66…71 °C
MDL Number: MFCD02257701
CAS číslo: 5305-40-8