Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Pyrimidinecarboxaldehyde
H54448.03
H54448.06
H54448.14
H54448.03EA
3260
CZK
H54448.03
H54448.06
H54448.14
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 10070-92-5
Molecular Formula: C5H4N2O
Formula Weight: 108.10
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 80-82°/4mm
MDL No.: MFCD03426065
Vzorec:
C₅H₄N₂O Bod varu: 80…82 °C (4 mmHg) Bod tání: 39…43 °C Hustota: 1,23 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03426065 CAS číslo: 10070-92-5 |