4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54413.MD
H54413.03
H54413.06
H54413.MDEA
1760
CZK
H54413.MD
H54413.03
H54413.06
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 97%
CAS No.: 2834-79-9
Molecular Formula: C15H12N2S
Formula Weight: 252.33
Beilstein Reference: 187642
MDL No.: MFCD00047059
Vzorec:
C₁₅H₁₂N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047059 CAS číslo: 2834-79-9 |