Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54394.06 H54394.14
H54394.06EA 2520 CZK
H54394.06 H54394.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Purity: 98+% CAS No.: 152120-61-1 Molecular Formula: C9H14N4O2 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 6141956 MDL No.: MFCD00216663
Vzorec: C₉H₁₄N₄O₂
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216663
CAS číslo: 152120-61-1