Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54340.03
H54340.06
H54340.03EA
2930
CZK
H54340.03
H54340.06
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 2703-17-5
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Melting Point: 85-89°
MDL No.: MFCD00967074
Vzorec:
C₆H₇NO₂ Bod tání: 85…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00967074 CAS číslo: 2703-17-5 |