4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54315.03
H54315.06
H54315.03EA
5670
CZK
H54315.03
H54315.06
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 97%
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 571188-59-5
Molecular Formula: C14H22N2O4
Formula Weight: 278.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Beilstein Reference: 10173494
MDL No.: MFCD11594962
Vzorec:
C₁₄H₂₂N₂O₄ |
MDL Number:
MFCD11594962 CAS číslo: 571188-59-5 |