Tisk…
Isocytosine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4(1H)-pyrimidinone, 2-Aminopyrimidin-4(1H)-one
H54228.03 H54228.06 H54228.14
H54228.03EA 1300 CZK
H54228.03 H54228.06 H54228.14
Isocytosine 99%
Isocytosine
Purity: 99% CAS No.: 108-53-2 Molecular Formula: C4H5N3O Formula Weight: 111.10 MDL No.: MFCD00057557
Vzorec: C₄H₅N₃O
MW: 111,10 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057557
CAS číslo: 108-53-2
EINECS: 203-592-0