2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54194.06
H54194.14
H54194.06EA
4190
CZK
H54194.06
H54194.14
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98%
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Purity: 98+%
CAS No.: 125700-73-4
Molecular Formula: C14H20BF4N3O3
Formula Weight: 365.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 216-219°
MDL No.: MFCD00167753
Vzorec:
C₁₄H₂₀BF₄N₃O₃ Bod tání: 216…219 °C |
MDL Number:
MFCD00167753 CAS číslo: 125700-73-4 |