Tisk…
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H54156.03 H54156.06
H54156.03EA 2670 CZK
H54156.03 H54156.06
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline 97%
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline
Purity: 97% CAS No.: 82925-02-8 Molecular Formula: C19H24N2O2 Formula Weight: 312.41 MDL No.: MFCD04974539
Vzorec: C₁₉H₂₄N₂O₂
MW: 312,41 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974539
CAS číslo: 82925-02-8