Tisk…
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54100.03 H54100.06
H54100.03EA 4950 CZK
H54100.03 H54100.06
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 114772-40-6 Molecular Formula: C18H19BrO2 Formula Weight: 347.24 MDL No.: MFCD06657561
Vzorec: C₁₈H₁₉BrO₂
MW: 347.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657561
CAS číslo: 114772-40-6
EINECS: 442-850-9