2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
H54088.MDEA
2160
CZK
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 306960-77-0
Molecular Formula: C6H3F3N2O2
Formula Weight: 192.10
Melting Point: 170-175°
MDL No.: MFCD09054851
Vzorec:
C₆H₃F₃N₂O₂ Bod tání: 170…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09054851 CAS číslo: 306960-77-0 |