Tisk…
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)propanoic acid
H54011.03 H54011.06 H54011.14
H54011.03EA 1650 CZK
H54011.03 H54011.06 H54011.14
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 1208-64-6 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.28 Melting Point: 102° MDL No.: MFCD00796482
Vzorec: C₁₃H₁₈O₂
Bod tání: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00796482
CAS číslo: 1208-64-6