Tisk…
5,7-Dichloro-1-indanone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5,7-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
H54007.03 H54007.06
H54007.03EA 3540 CZK
H54007.03 H54007.06
5,7-Dichloro-1-indanone 97%
5,7-Dichloro-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 448193-94-0 Molecular Formula: C9H6Cl2O Formula Weight: 201.05 Melting Point: 98° MDL No.: MFCD09908160
Vzorec: C₉H₆Cl₂O
MW: 201,05 g/mol
Bod tání: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09908160
CAS číslo: 448193-94-0