6-Bromo-1-indanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H54003.03
H54003.06
H54003.03EA
2180
CZK
H54003.03
H54003.06
6-Bromo-1-indanone 97%
6-Bromo-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 14548-39-1
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 110°
MDL No.: MFCD02179286
Vzorec:
C₉H₇BrO Bod tání: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179286 CAS číslo: 14548-39-1 |