Tisk…
5,7-Difluoro-1-indanone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H54002.03 H54002.06
H54002.03EA 2440 CZK
H54002.03 H54002.06
5,7-Difluoro-1-indanone 97%
5,7-Difluoro-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 84315-25-3 Molecular Formula: C9H6F2O Formula Weight: 168.14 Melting Point: 81° MDL No.: MFCD09908161
Vzorec: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Bod tání: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09908161
CAS číslo: 84315-25-3